3-Oxopentanoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR956096-1G OR956096-5G
APOSOR956096-1GEA 134 EUR
APOSOR956096-1G APOSOR956096-5G
3-Oxopentanoic acid 98%
3-Oxopentanoic acid
Formule: C₅H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11040434
CAS nummer: 10191-25-0