{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Methanesulphonylmethyl)aniline
OR956229-1G OR956229-250MG
APOSOR956229-1GEA 222 EUR
APOSOR956229-1G APOSOR956229-250MG
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride 97%
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride
Formule: C₈H₁₂ClNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18071261
CAS nummer: 24176-70-3