1-Ethyl-2-nitrobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR956256-100G
OR956256-1KG
OR956256-500G
OR956256-25G
APOSOR956256-100GEA
48.3
EUR
APOSOR956256-100G
APOSOR956256-1KG
APOSOR956256-500G
APOSOR956256-25G
1-Ethyl-2-nitrobenzene 99%
1-Ethyl-2-nitrobenzene
Formule:
C₈H₉NO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00024294 CAS nummer: 612-22-6 |