2-Methyl-3-nitrobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR956279-1G OR956279-5G
APOSOR956279-1GEA 0 EUR
APOSOR956279-1G APOSOR956279-5G
2-Methyl-3-nitrobenzonitrile 97%
2-Methyl-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025714
CAS nummer: 71516-35-3