1-Nitro-4-propoxybenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR956283-1G OR956283-5G
APOSOR956283-1GEA 220 EUR
APOSOR956283-1G APOSOR956283-5G
1-Nitro-4-propoxybenzene 98%
1-Nitro-4-propoxybenzene
Formule: C₉H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 7244-77-1