Methyl-4-iodopicolinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9563-1G OR9563-5G
APOSOR9563-1GEA 145 EUR
APOSOR9563-1G APOSOR9563-5G
Methyl-4-iodopicolinate 98%
Methyl-4-iodopicolinate
Formule: C₇H₆INO₂
Smeltpunt: 73…76 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08235100
CAS nummer: 380381-28-2