4-Chloro-2-nitrotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR956302-100G OR956302-1KG OR956302-500G
APOSOR956302-100GEA 125 EUR
APOSOR956302-100G APOSOR956302-1KG APOSOR956302-500G
4-Chloro-2-nitrotoluene 98%
4-Chloro-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007215
CAS nummer: 89-59-8