Methyl (4-nitrophenyl)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2-(4-nitrophenyl)acetate
OR956383-1G OR956383-25G OR956383-5G OR956383-250MG OR956383-10G
APOSOR956383-1GEA 48.3 EUR
APOSOR956383-1G APOSOR956383-25G APOSOR956383-5G APOSOR956383-250MG APOSOR956383-10G
Methyl (4-nitrophenyl)acetate 95%
Methyl (4-nitrophenyl)acetate
Formule: C₉H₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024802
CAS nummer: 2945-08-6