2-Bromoisonicotinamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR9565-1G OR9565-25G OR9565-5G
APOSOR9565-1GEA 86.2 EUR
APOSOR9565-1G APOSOR9565-25G APOSOR9565-5G
2-Bromoisonicotinamide 97%
2-Bromoisonicotinamide
Formule: C₆H₅BrN₂O
Smeltpunt: 188…191 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00234156
CAS nummer: 29840-73-1