4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR956908-1G OR956908-5G
APOSOR956908-1GEA 80.4 EUR
APOSOR956908-1G APOSOR956908-5G
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01693485
CAS nummer: 15878-08-7