2-Chloro-4-methylanisole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR956946-1G OR956946-5G
APOSOR956946-1GEA 61.4 EUR
APOSOR956946-1G APOSOR956946-5G
2-Chloro-4-methylanisole 95%
2-Chloro-4-methylanisole
Formule: C₈H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060649
CAS nummer: 22002-44-4