2-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR956951-25G OR956951-5G
APOSOR956951-25GEA 170 EUR
APOSOR956951-25G APOSOR956951-5G
2-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
2-Chloro-N,N-dimethylaniline
Formule: C₈H₁₀ClN
MW: 155.63 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03452792
CAS nummer: 698-01-1