4-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR957014-1G OR957014-5G
APOSOR957014-1GEA 61.4 EUR
APOSOR957014-1G APOSOR957014-5G
4-Chloro-3-methylbenzaldehyde 95%
4-Chloro-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02261736
CAS nummer: 101349-71-7