4-CPA 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR957092-2.5KG OR957092-500G OR957092-100G
APOSOR957092-2.5KGEA 388 EUR
APOSOR957092-2.5KG APOSOR957092-500G APOSOR957092-100G
4-CPA 98+%
4-CPA
Formule: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
Smeltpunt: 156…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004305
CAS nummer: 122-88-3