3-Ethylphenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR957420-25G OR957420-5G OR957420-100G
APOSOR957420-25GEA 107 EUR
APOSOR957420-25G APOSOR957420-5G APOSOR957420-100G
3-Ethylphenol 95%
3-Ethylphenol
Formule: C₈H₁₀O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002311
CAS nummer: 620-17-7