3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR957432-1G OR957432-5G
APOSOR957432-1GEA 111 EUR
APOSOR957432-1G APOSOR957432-5G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-ol
Formule: C₅H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00030421
CAS nummer: 2820-38-4