4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9576-1G OR9576-5G
APOSOR9576-1GEA 71.6 EUR
APOSOR9576-1G APOSOR9576-5G
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₅BClNO₄
Smeltpunt: 56…58 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08235086
CAS nummer: 913836-26-7