2,3,4-Trichloorfenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR957661-1G OR957661-250MG OR957661-5G
APOSOR957661-1GEA 535 EUR
APOSOR957661-1G APOSOR957661-250MG APOSOR957661-5G
2,3,4-Trichloorfenol 98%
2,3,4-Trichloorfenol
Formule: C₆H₃Cl₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 15950-66-0