Methyl-4-bromopicolinate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 4-bromopicolinate, Methyl 4-bromopyridine-2-carboxylate
OR9577-25G OR9577-1G OR9577-5G
APOSOR9577-25GEA 150 EUR
APOSOR9577-25G APOSOR9577-1G APOSOR9577-5G
Methyl-4-bromopicolinate 97%
Methyl-4-bromopicolinate
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Smeltpunt: 54…56 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07374897
CAS nummer: 29681-42-3