3-Amino-5-bromopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9578-100G OR9578-25G OR9578-5G
APOSOR9578-100GEA 205 EUR
APOSOR9578-100G APOSOR9578-25G APOSOR9578-5G
3-Amino-5-bromopyridine
3-Amino-5-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
Smeltpunt: 65…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01646060
CAS nummer: 13535-01-8