3-Bromo-5-chloropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR9579-25G
OR9579-1G
OR9579-5G
APOSOR9579-25GEA
81.8
EUR
APOSOR9579-25G
APOSOR9579-1G
APOSOR9579-5G
3-Bromo-5-chloropyridine 97%
3-Bromo-5-chloropyridine
Formule:
C₅H₃BrClN Smeltpunt: 77…81 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04114221 CAS nummer: 73583-39-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |