2,3-Dichloropyrazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9580-100G OR9580-25G
APOSOR9580-100GEA 42.4 EUR
APOSOR9580-100G APOSOR9580-25G
2,3-Dichloropyrazine 98%
2,3-Dichloropyrazine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Kookpunt: 105…107 °C/50mmHg
Dichtheid: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040964
CAS nummer: 4858-85-9
EINECS: 225-460-1