2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9581-100G OR9581-25G OR9581-500G
APOSOR9581-100GEA 24.9 EUR
APOSOR9581-100G APOSOR9581-25G APOSOR9581-500G
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole 98%
2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole
Formule: C₈H₈N₂OS
Smeltpunt: 255…263 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134581
CAS nummer: 37052-78-1
EINECS: 253-326-2