2,3,5-Collidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9582-100G OR9582-25G OR9582-500G
APOSOR9582-100GEA 26 EUR
APOSOR9582-100G APOSOR9582-25G APOSOR9582-500G
2,3,5-Collidine 98%
2,3,5-Collidine
Formule: C₈H₁₁N
Kookpunt: 182…184 °C
Dichtheid: 0,935 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00126840
CAS nummer: 695-98-7
EINECS: 211-786-1