4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9583-1G OR9583-5G
APOSOR9583-1GEA 35.1 EUR
APOSOR9583-1G APOSOR9583-5G
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂
Smeltpunt: 60…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041431
CAS nummer: 170230-87-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III