4-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR958387-1G OR958387-5G
APOSOR958387-1GEA 164 EUR
APOSOR958387-1G APOSOR958387-5G
4-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride 97%
4-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09997604
CAS nummer: 17847-26-6