6-Phenoxypyridine-2-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR958421-1G OR958421-250MG OR958421-5G
APOSOR958421-1GEA 238 EUR
APOSOR958421-1G APOSOR958421-250MG APOSOR958421-5G
6-Phenoxypyridine-2-carboxylic acid 95+%
6-Phenoxypyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD14585023
CAS nummer: 51362-40-4