cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR958474-10G OR958474-1G OR958474-5G
APOSOR958474-10GEA 199 EUR
APOSOR958474-10G APOSOR958474-1G APOSOR958474-5G
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid 95%
cis-1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formule: C₈H₁₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134411
CAS nummer: 2305-31-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable