Dimethoxymethylphenylsilane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR958491-100G OR958491-25G OR958491-5G
APOSOR958491-100GEA 71.6 EUR
APOSOR958491-100G APOSOR958491-25G APOSOR958491-5G
Dimethoxymethylphenylsilane 98%
Dimethoxymethylphenylsilane
Formule: C₉H₁₄O₂Si
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008343
CAS nummer: 3027-21-2