2-Phenylpropylene oxide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR958718-1G OR958718-250MG
APOSOR958718-1GEA 73 EUR
APOSOR958718-1G APOSOR958718-250MG
2-Phenylpropylene oxide 95%
2-Phenylpropylene oxide
Formule: C₉H₁₀O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059156
CAS nummer: 2085-88-3