2-Ethoxy-5-nitrobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR958805-1G OR958805-5G
APOSOR958805-1GEA 70.1 EUR
APOSOR958805-1G APOSOR958805-5G
2-Ethoxy-5-nitrobenzonitrile 95%
2-Ethoxy-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₉H₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02256084
CAS nummer: 29669-41-8