3-(2-Methoxyethoxy)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959268-1G OR959268-250MG
APOSOR959268-1GEA 490 EUR
APOSOR959268-1G APOSOR959268-250MG
3-(2-Methoxyethoxy)aniline 95%
3-(2-Methoxyethoxy)aniline
Formule: C₉H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08691445
CAS nummer: 110178-35-3