5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9593-1G OR9593-5G
APOSOR9593-1GEA 128 EUR
APOSOR9593-1G APOSOR9593-5G
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015459
CAS nummer: 88210-96-2