Methyl 5-aminopicolinate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 5-aminopyridine-2-carboxylate, Methyl 5-aminopicolinate
OR959381-10G OR959381-1G OR959381-5G
APOSOR959381-10GEA 249 EUR
APOSOR959381-10G APOSOR959381-1G APOSOR959381-5G
Methyl 5-aminopicolinate 96%
Methyl-5-aminopicolinate
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.1506 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07783939
CAS nummer: 67515-76-8