Benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9594-1KG OR9594-25KG OR9594-5KG
APOSOR9594-1KGEA 44.2 EUR
APOSOR9594-1KG APOSOR9594-25KG APOSOR9594-5KG
Benzoic acid
Benzoic acid
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122.12 g/mol
Kookpunt: 249 °C
Smeltpunt: 121…125 °C
Dichtheid: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002398
CAS nummer: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
Merck Index: 13,01092