5-Hydroxy-2-nitropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-nitropyridin-3-ol
OR959407-1G OR959407-250MG
APOSOR959407-1GEA 120 EUR
APOSOR959407-1G APOSOR959407-250MG
5-Hydroxy-2-nitropyridine 95%
5-Hydroxy-2-nitropyridine
Formule: C5H4N2O3
MW: 140.0969 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03032441
CAS nummer: 15206-26-5