6-Chloro-3-formyl-2-picoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959420-1G OR959420-5G
APOSOR959420-1GEA 30.8 EUR
APOSOR959420-1G APOSOR959420-5G
6-Chloro-3-formyl-2-picoline 98%
6-Chloro-3-formyl-2-picoline
Formule: C₇H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368876
CAS nummer: 884495-36-7