2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR959452-1G OR959452-250MG
APOSOR959452-1GEA 114 EUR
APOSOR959452-1G APOSOR959452-250MG
2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde 98%
2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde
Formule: C₇H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375370
CAS nummer: 92444-99-0