2-Hydroxy-5-nitropyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR959459-1G OR959459-5G OR959459-25G
APOSOR959459-1GEA 84.7 EUR
APOSOR959459-1G APOSOR959459-5G APOSOR959459-25G
2-Hydroxy-5-nitropyrimidine 98%
2-Hydroxy-5-nitropyrimidine
Formule: C₄H₃N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 3264-10-6