5-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959510-1G OR959510-250MG
APOSOR959510-1GEA 269 EUR
APOSOR959510-1G APOSOR959510-250MG
5-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
5-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formule: C₆H₄BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11043995
CAS nummer: 1172085-67-4