Cyclopentyl-2-pyridyl ketone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Cyclopentyl 2-pyridyl ketone, 2-Cyclopentanecarbonylpyridine
OR959518-1G OR959518-5G
APOSOR959518-1GEA 131 EUR
APOSOR959518-1G APOSOR959518-5G
Cyclopentyl-2-pyridyl ketone 98%
Cyclopentyl-2-pyridyl ketone
Formule: C₁₁H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07699202
CAS nummer: 157592-43-3