2,6-Dimethylbenzothiazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959556-1G OR959556-5G
APOSOR959556-1GEA 162 EUR
APOSOR959556-1G APOSOR959556-5G
2,6-Dimethylbenzothiazole 95%
2,6-Dimethylbenzothiazole
Formule: C₉H₉NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2941-71-1