(3-Bromo-4-pyridyl)methanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959577-1G OR959577-5G
APOSOR959577-1GEA 0 EUR
APOSOR959577-1G APOSOR959577-5G
(3-Bromo-4-pyridyl)methanol 98%
(3-Bromo-4-pyridyl)methanol
Formule: C₆H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847285
CAS nummer: 146679-66-5