2-Bromophenetole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9597-5G OR9597-100MG OR9597-1G
APOSOR9597-5GEA 80.4 EUR
APOSOR9597-5G APOSOR9597-100MG APOSOR9597-1G
2-Bromophenetole
2-Bromophenetole
Formule: C₈H₉BrO
Kookpunt: 223 °C
Dichtheid: 1,4223 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061092
CAS nummer: 583-19-7
EINECS: 209-501-0