5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9598-25G OR9598-1G OR9598-5G
APOSOR9598-25GEA 92.1 EUR
APOSOR9598-25G APOSOR9598-1G APOSOR9598-5G
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile 98%
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄BrNO
Smeltpunt: 158…163 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143428
CAS nummer: 40530-18-5
EINECS: 254-958-1