2H-1,4-Benzoxazine-2,3(4H)-dione 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR959825-1G OR959825-5G
APOSOR959825-1GEA 215 EUR
APOSOR959825-1G APOSOR959825-5G
2H-1,4-Benzoxazine-2,3(4H)-dione 98%
2H-1,4-Benzoxazine-2,3(4H)-dione
Formule: C₈H₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00584446
CAS nummer: 3597-63-5