1-Ethyl-3-iodo-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR959875-1G OR959875-5G
APOSOR959875-1GEA 46.8 EUR
APOSOR959875-1G APOSOR959875-5G
1-Ethyl-3-iodo-1H-pyrazole
1-Ethyl-3-iodo-1H-pyrazole
Formule: C₅H₇IN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12756564
CAS nummer: 1202781-34-7