5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9599-25G OR9599-5G
APOSOR9599-25GEA 168 EUR
APOSOR9599-25G APOSOR9599-5G
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrIN
MW: 307.92 g/mol
Smeltpunt: 120…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672950
CAS nummer: 121554-10-7