[4-(Ethylsulphonyl)phenyl]amine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR960089-10G OR960089-1G OR960089-5G
APOSOR960089-10GEA 869 EUR
APOSOR960089-10G APOSOR960089-1G APOSOR960089-5G
[4-(Ethylsulphonyl)phenyl]amine 96%
[4-(Ethylsulphonyl)phenyl]amine
Formule: C₈H₁₁NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01670261
CAS nummer: 6334-01-6