4-(Isopropylsulphonyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(Propane-2-sulphonyl)aniline
OR960092-1G OR960092-250MG
APOSOR960092-1GEA 541 EUR
APOSOR960092-1G APOSOR960092-250MG
4-(Isopropylsulphonyl)aniline 98%
4-(Isopropylsulphonyl)aniline
Formule: C₉H₁₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01566617
CAS nummer: 25355-76-4